Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Programmable Electronic High Power Crimp Station
Codice prodotto. 15542300 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) tappo:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) tappo Dimensione della confezione
15542300 8 mm Pezzo
15532340 20 mm Pezzo
15542310 11 mm Pezzo
15562330 13 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15542300
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Programmable Electronic High Power Crimp Station
  • Crimping Head for Aluminum Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Crimping Head for 8mm Aluminum Caps
Diametro (sistema metrico) tappo 8 mm
Materiale Plastic, Steel
Autoclavabile Not Autoclavable
Product Type Crimping Head