missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRISPR-Cas9 Antibody (6G12) - C-terminus - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18215857 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18215857 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18215857 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP280680

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CRISPR-Cas9
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ChIP Assay
Classificazione Monoclonal
Clone 6G12
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000, Simple Western : 10-20 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence : 1:500, Immunoprecipitation, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Formulazione PBS
Alias gene Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant C-terminal fragment of S.pyogenes CRISPR/Cas9. [UniProt# Q99ZW2]
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 901176
Target Species Bacteria
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.