Learn More
CRISPR-Cas9 Antibody (6G12), DyLight 755, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18246120 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18246120 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18246120 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP252398IR
Mouse Monoclonal Antibody
CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CRISPR-Cas9
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone 6G12
Coniugato DyLight 755
Diluizione Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulazione 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias gene Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant C-terminal fragment of S.pyogenes CRISPR/Cas9. [UniProt# Q99ZW2]
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primario o secondario Primary
Test di specificità This CRISPR-Cas9 antibody (6G12) - C-terminus is specific to Cas9 from Streptococcus pyogene.
Target Species Bacteria
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ