Learn More
CRISPR-Cas9 Antibody (6G12), HRP, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18292880 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18292880 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18292880 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP252398H
Mouse Monoclonal Antibody
CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CRISPR-Cas9
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 6G12
Coniugato HRP
Diluizione Western Blot, Simple Western
Formulazione PBS with No Preservative
Alias gene Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant C-terminal fragment of S.pyogenes CRISPR/Cas9. [UniProt# Q99ZW2]
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primario o secondario Primary
Test di specificità This CRISPR-Cas9 antibody (6G12) - C-terminus is specific to Cas9 from Streptococcus pyogene.
Target Species Bacteria
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ