Learn More
CRISPR-Cas9 Antibody (6H4), PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18614760 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18614760 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18614760 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP281124PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.41€
    664.65€ / 0.1mL
    Risparmia 92.76€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus