Learn More
CRISPR-Cas9 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18289514 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18289514 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18289514 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP266379H
Rabbit Polyclonal Antibody
CRISPR-Cas9 Polyclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CRISPR-Cas9
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Diluizione Western Blot
Formulazione PBS with No Preservative
Alias gene Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Full length S. pyogenes Cas9 protein [UniProt Q99ZW2]
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.1 mL
Disciplina di ricerca Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primario o secondario Primary
Test di specificità Cas9 protein from Streptococcus pyogene serotype M1.
Target Species Bacteria
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG