missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRISPR-Cas9 Antibody (JM11-55), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18155515 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18155515 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18155515 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP267000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in S. pyogenes, Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CRISPR-Cas9
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone JM11-55
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000-1:5000, Flow Cytometry 1:50-1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulazione TBS (pH7.4), 0.05% BSA, 40% Glycerol with 0.05% Sodium Azide
Alias gene Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein within Streptococcus pyogenes CRISPR-Cas9 aa 730-990/ 1368. (SwissProt: Q99ZW2 StreptococcusPyogenes)
Peso molecolare dell'antigene 158 kDa
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μL
Disciplina di ricerca Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primario o secondario Primary
Target Species S. pyogenes, Bacteria
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.