missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRISPR-Cas9 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18667427 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18667427 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18667427 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP305548PE

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

CRISPR-Cas9 Polyclonal antibody specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CRISPR-Cas9
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Diluizione Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulazione PBS
Alias gene Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Specie ospite Rabbit
Immunogeno N-terminal region, amino acids 1-608 and C-terminal region, amino acids 814-1372 of S. pyogenes CRISPR-CAS9 sequence CDJ55032.1 from S. pyogenes, expressed in and purified from E. coli
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 901176
Target Species Bacteria
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.