missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRISPR-Cas9 Antibody, R&D Systems™

Codice prodotto. p-7182451
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18762687 25 μg 25µg
18734337 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18762687 Fornitore R&D Systems N. del fornitore MAB10252SP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CRISPR-Cas9
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 1013816
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 2 μg/mL, Simple Western 20 μg/mL
Formulazione Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
N. accesso geni Q99ZW2
Alias gene Cas9, CRISPR, CRISPR/Cas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, CRISPR-associated protein 9 nuclease, CRISPR-Cas9/Csn1, csn1, SPy_1046, SPy1046, SpyCas9
Specie ospite Mouse
Immunogeno E. coli-derived Cas9, Asp2-Asp1368, Accession # Q99ZW2
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 25 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 901176
Test di specificità Detects Cas9 in direct ELISAs and Western blots.
Ricostituzione Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Target Species Multi-species
Content And Storage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.