missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
CRISPR-Cas9 Monoclonal antibody specifically detects CRISPR-Cas9 in S. aureus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Specifica
Specifica
| Antigene | CRISPR-Cas9 |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | SR1104 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:1000-1:5000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:30 |
| Formulazione | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias gene | Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | A synthesized peptide derived from CRISPR-Cas9 (Uniprot #: J7RUA5) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?