Learn More
R&D Systems™ Crizotinib
Codice prodotto. 18025362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18025362 10 mg 10mg
18024152 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18025362 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4368/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00€
    450.45€ / 10mg
    Risparmia 26.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent c-MET/ALK inhibitor
Potent inhibitor of c-MET and anaplastic lymphoma kinase (ALK) (cell IC50 values are 8.0 and 20 nM respectively). Selective for c-MET and ALK against >120 different kinases. Displays antitumor efficacy in multiple tumor models; inhibits c-MET-dependent proliferation, migration and invasion of human tumor cells in vitro. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877399-52-5
Formula molecolare C21H22Cl2FN5O
Specifica
Materiale o nome chimico Crizotinib
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 450.34
Peso molecolare 450.34