Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crizotinib
Codice prodotto. 16594324 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16594324 1 g 1g
16504334 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16594324 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465690010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 877399-52-5 | C21H22Cl2FN5O | 450.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877399-52-5
Formula molecolare C21H22Cl2FN5O
Molecular Weight (g/mol) 450.34
Numero MDL MFCD12407409
InChI Key KTEIFNKAUNYNJU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 3-[1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amine
SMILES CC(OC1=C(N)N=CC(=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1)C1=C(Cl)C=CC(F)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Crizotinib
Quantità 1 g
Peso formulazione 450.34