Learn More
Crocetin, free acid, >90%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11444872 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11444872 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11444872 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219354305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.70€
    89.25€ / 5mg
    Risparmia 4.45€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Identificatori chimici
CAS 27876-94-4
Formula molecolare C20H24O4
Molecular Weight (g/mol) 328.408
InChI Key PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Sinonimo crocetin, trans-crocetin, 8,8'-diapocarotenedioic acid, natural yellow 6, 8,8'-diapocarotene-8,8'-dioic acid, 8,8'-diapo-psi,psi-carotenedioic acid, ccris 7484, unii-20tc155l9c, 2e,4e,6e,8e,10e,12e,14e-2,6,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptaenedioic acid, .alpha.-crocetin
PubChem CID 5281232
ChEBI CHEBI:3918
IUPAC Name (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptaenedioic acid
SMILES CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C(=O)O)C=CC=C(C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Crocetin, free acid
Colore Orange
Intervallo percentuale saggio >90%
Quantità 5 mg
Peso formulazione 328.4
Forma fisica Powder