Learn More
Crocetin, TRC
Codice prodotto. 30003693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003693 10 mg 10mg
30005488 100 mg 100mg
30012163 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003693 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC79495010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27876-94-4
Formula molecolare C20 H24 O4
Molecular Weight (g/mol) 328.4
Sinonimo 2,4,6,8,10,12,14-Hexadecaheptaenedioic acid, 2,6,11,15-tetramethyl-, (all-E)- (8CI), 8,8'-Diapo-ψ,ψ-carotenedioic acid, Crocetin (6CI), (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-Tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14-hexadecaheptaenedioic acid, Apocarotenic acid, Crocetin (stable), NSC 407300, Stable crocetin, Transcrocetin, trans-Crocetin, α-Crocetin
IUPAC Name (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptaenedioic acid
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Crocetin
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
Peso formulazione 328.1675