Learn More
Croconic acid disodium salt, 97%
Codice prodotto. 11475876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475876 1 g 1g
11485876 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475876 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22235.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14379-00-1 | C5Na2O5 | 186.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14379-00-1
Formula molecolare C5Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 186.03
Numero MDL MFCD00191954
InChI Key OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo croconic acid disodium salt, croconic acid, disodium salt, disodium trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, sodium 3,4,5-trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione disodium salt
PubChem CID 12120285
IUPAC Name disodium;3,4,5-trioxocyclopentene-1,2-diolate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Croconic acid disodium salt
Punto di fusione >300°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 186.03
Percent Purity 97%