Learn More
Crolibulin, MedChemExpress
Beskrivning
Crolibulin (EPC2407) is a tubulin polymerization inhibitor, with potent apoptosis induction and cell growth inhibition. Crolibulin has anti-tumor activity. Crolibulin also has cardiovascular toxicity and neurotoxicity.
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale o nome chimico | Crolibulin |
| CAS | 1000852-17-4 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H17BrN4O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | EPC2407 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 125 mg/mL (299.57 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | N#CC1=C(N)OC2=C(N)C(N)=CC=C2[C@H]1C3=CC(OC)=C(OC)C(Br)=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 417.26 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?