Learn More
Cromolyn Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30361696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361696 5 g -
30352737 50 mg -
30356479 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30361696 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC8150005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15826-37-6
Formula molecolare C23 H14 O11 . 2 Na
Molecular Weight (g/mol) 512.33
Sinonimo Sodium Cromoglicate, 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid sodium salt (1:2), 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid disodium salt, 5,5'-[(2-Hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid disodium salt, 1,3-Bis(2-carboxychromon-7-yloxy)-2-hydroxypropane disodium salt, 4H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 5,5'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-, sodium salt (1:2), 4H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 5,5'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-, disodium salt (9CI), 4H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 5,5'-[(2-hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-, disodium salt (8CI), 1,3-Bis(2-carboxychromon-7-yloxy)-2-hydroxypropane disodium salt, Aarane, Alercrom, Alerion, Allergocrom, Altoderm, Colimune, Crolom, Cromoglycate, Cromoglycate disodium, Cromolyn disodium salt, Cromolyn sodium, Cromovet, DNCG, DSCG, Disodium 1,3-bis(2-carboxy-5-chromonyloxy)-2-propanol, Disodium 1,3-bis(2-carboxychromon-5-yloxy)-2-hydroxypropane, Disodium 1,3-bis(2-carboxychromon-5-yloxy)propan-2-ol, Disodium 5,5'-[(2-hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate], Disodium chromoglycate, Disodium cromoglycate, FPL 670, Fisonair, Fivent, Gastrocrom, Gastrofrenal, Inostral, Intal, Intal Forte, Intal UD, Introl, Irtan, Lomudal, Lomupren, Lomusol, Lomuspray, Nalcrom, Nalcron, NasalCrom, Nasmil, Nasotal, Opticrom, Rynacrom, Sodium cromoglycate, Sodium cromolyn, Sofro, Vividrin
IUPAC Name disodium;5-[3-(2-carboxylato-4-oxochromen-5-yl)oxy-2-hydroxypropoxy]-4-oxochromene-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(=O)[O-])COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium cromoglicate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C23H16O11.2Na/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;/q;2*+1/p-2
Peso formulazione 512.0332