Learn More
Cromolyn sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16450878
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16450878 5 g 5g
16422139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16450878 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0320A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate; FPL-670) is an antiallergic drug. Cromolyn sodium is a GSK-3β inhibitor with an IC50 of 2.0 μM.
Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate
Specifica
Materiale o nome chimico Cromolyn sodium
CAS 15826-37-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H14Na2O11
Quantità 5 g
Sinonimo Disodium Cromoglycate FPL-670
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (97.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (48.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(COC1=C2C(C=C(C(O[Na])=O)OC2=CC=C1)=O)COC3=C4C(C=C(C(O[Na])=O)OC4=CC=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 512.33
Peso formulazione 512.33
Percent Purity 98.31%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only