Learn More
Croscarmellose Sodium, TRC
Codice prodotto. 17929854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17929854 25 g 25g
17918794 5 g 5g
17918024 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17929854 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC81650025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74811-65-7
Sinonimo Croscarmellose Sodium∣Croscarmellose Sodium
Specifica
Materiale o nome chimico Croscarmellose Sodium
Quantità 25 g
Shipping Condition Room Temperature