Learn More
Fisherbrand™ PTFE Magnetic Stir Bar, Cross-shaped
Codice prodotto. 16255791 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9 mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
16255791 25 x 25 x 9 mm pezzi 10
11898932 10 x 10 x 5 mm pezzi 10
11521983 10 x 10 x 5 mm pezzi 5
11808942 20 x 20 x 8 mm pezzi 5
11828942 30 x 30 x 10 mm pezzi 5
16275791 38 x 38 x 11 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16255791
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'uso con contenitori, recipienti, agitatori e agitatori a piastra riscaldante. Gli agitatori magnetici con rivestimento in PTFE sono stabili per molte applicazioni di carattere generico. Le ancorette sono disposte a croce per migliori risultati di agitazione.
Use with containers, vessel, stirrers, and stirring hot plates. The PTFE-coated magnet stirrers are stable for many general purpose applications. The bars are cross-shaped for improved stirring action.
  • Agitatore magnetico stabile per impieghi generici
  • Provides a deep, quiet vortex even at relatively high speeds
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Dimensioni (L x P x A) 25 x 25 x 9 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Altezza (sistema metrico) 9 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 9 mm
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Materiale Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE
Quantità 5/conf.
Forma A croce
Tipo Stir Bar