Specifica
| Materiale o nome chimico | Crotyl chloride |
| Nota nome | tech., 70% |
| CAS | 591-97-9, 563-52-0, 1190-22-3 |
| Punto di fusione | -65.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.9200g/mL |
| Punti di ebollizione | 80.0°C to 85.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −15°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 65% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Crotyl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.