Learn More
Nickel Electro™ Tall Form Crucibles without Lid
Codice prodotto. 11409579 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11409579 30 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11409579 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.45€
    16.05€ / pezzi 1
    Risparmia 2.40€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 06-11-2026
Manufactured from highly chemical resistant and low alloy nickel. Nickel Electro™ Tall form Crucibles without Lid are cost effective and commercially pure with high thermal conductivity.
Tall form, without lid.
  • Suitable for strong alkalis and phosphoric acid.
  • Resistant to HF and Cl2 below 500°C and to HCl.
  • Capacity and dimensions are approximate.
  • Thickness: 0.5mm
Specifica
Descrizione Nickel 201
Materiale Nickel
Temperatura max (sistema metrico) 350°C
Quantità Each
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 40 mm
Altezza (sistema metrico) 40 mm