Learn More
Bochem™ Crucible Tongs
Codice prodotto. 10140241
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10140241 600 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10140241 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 2146
Spedizione stimata: 25-11-2026
Bochem™ Crucible Tongs are rugged type Stainless Steel tongs.
  • Stainless Steel
  • Rugged type
Specifica
Descrizione Max diameter: 400mm; Min diameter: 8mm
Lunghezza apertura (sistema metrico) 270 mm
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Materiale Stainless Steel (18/10)