Learn More
Fisherbrand™ CRUCIBLE TONGS PTFE Coated TIPS 18in
Codice prodotto. 17801588 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
457 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17801588 457 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17801588
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to handle hot, cold, corrosive, or sticky materials without scratching or damaging container exteriors.
Contoured jaw enables the handling of crucibles and other objects. Tongs are used for handling chemically active materials.
  • Stainless steel construction
  • PTFE coating
  • Nonsticking and non-corrosive
Certifications
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Specifica
Product Type Crucible Tongs
Da utilizzare con (applicazione) Crucible tongs
Include Tongs with PTFE coating
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Quantità 1
Rivestimento superficiale PTFE
Stile punta Ribbed
Lunghezza (sistema metrico) 457 mm
Materiale Stainless Steel