Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Elbow Length Cryogenic Gloves
Codice prodotto. 16082222
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
1 paio
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16082222 X-Large 1 paio
15878542 Small 1 paio
11390530 Medium 1 paio
11873811 Medium Pezzo
11883811 Large 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Codice prodotto. 16082222 Fornitore Tempshield™ N. del fornitore EBXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    187.34€ / 1 paia
    Risparmia 55.66€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 04-02-2027
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ideali per l’uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.
  • Comodi e leggeri, altamente flessibili Protezione delle mani e delle braccia con temperature fino a 250 °F (162 °C)
  • Resistenti all'acqua e impermeabili con rivestimento traspirante 'stay-dry'
  • Non contengono amianto
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420, EN 511
Descrizione Elbow Length
Colore Blue
Hand Specific
Product Type Cryogenic Gloves
Size X-Large
EN388 Standard Yes
Da utilizzare con (applicazione) Dry Ice Handling, Low/Ultra-Low Temperature Freezers, and Closed Cryogenic Systems
Serie Cryo-Gloves™
Temperature (English) Min -320°F
Temperatura min. (sistema metrico) -196°C
Lunghezza (sistema imperiale) 8.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.4 cm