Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Mid-Arm Length Cryogenic Gloves
Codice prodotto. 16002232
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
1 paio
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16002232 X-Large 1 paio
11803801 Medium 1 paio
11813801 Large 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Codice prodotto. 16002232 Fornitore Tempshield™ N. del fornitore MAXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    150.55€ / 1 paia
    Risparmia 44.45€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ideali per l’uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.
  • Comodi e leggeri, altamente flessibili Protezione delle mani e delle braccia con temperature fino a 250 °F (162 °C)
  • Resistenti all'acqua e impermeabili con rivestimento traspirante 'stay-dry'
  • Non contengono amianto
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420, EN 511
Descrizione Mid-Arm Length
Colore Blue
Hand Specific
Product Type Cryogenic Gloves
Size X-Large
EN388 Standard Yes
Da utilizzare con (applicazione) Dry Ice Handling, Low/Ultra-Low Temperature Freezers, and Closed Cryogenic Systems
Serie Cryo-Gloves™
Temperature (English) Min -320°F
Temperatura min. (sistema metrico) -196°C
Lunghezza (sistema imperiale) 13.3 to 15.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33.5 to 39.5 cm