Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Waterproof Elbow Length Cryogenic Gloves
Codice prodotto. p-7219185
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
1 paio
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11853801 Medium 1 paio
11893811 Large 1 paio
11873881 X-Large 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Codice prodotto. 11853801 Fornitore Tempshield™ N. del fornitore EBMWP
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ideale per l'uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.
  • Comodo e leggero, altamente flessibile Protezione delle mani e delle braccia con temperature fino a 250 °F (162 °C)
  • Resistente all'acqua e impermeabile con rivestimento traspirante “stay-dry”
  • Non contiene amianto
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420, EN 511
Descrizione Elbow Length
Colore Blue
Hand Specific
Product Type Waterproof Cryogenic Gloves
Size Medium
EN388 Standard Yes
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing/Transferring Cryogenic Liquids, Removing Samples from Cryogenic Liquids, and Open Cryogenic Containers with the Chance of Exposure to Liquids/Splashes
Serie Cryo-Gloves™
Temperature (English) Min -320°F
Temperatura min. (sistema metrico) -196°C
Lunghezza (sistema imperiale) 17.3 to 19.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 44 to 50 cm