Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Waterproof Wrist-Length Cryogenic Gloves
Codice prodotto. 11873831
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
1 paio
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11873831 Large 1 paio
13453090 Small 1 paio
11863831 Medium 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Codice prodotto. 11873831 Fornitore Tempshield™ N. del fornitore WRLWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    232.11€ / 1 paia
    Risparmia 154.89€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ideali per l’uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.
  • Comodi e leggeri, altamente flessibili Protezione delle mani e delle braccia con temperature fino a 250 °F (162 °C)
  • Resistenti all'acqua e impermeabili con rivestimento traspirante 'stay-dry'
  • Non contengono amianto
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420, EN 511
Descrizione Wrist Length
Colore Blue
Hand Specific
Product Type Waterproof Cryogenic Gloves
Size Large
EN388 Standard Yes
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing/Transferring Cryogenic Liquids, Removing Samples from Cryogenic Liquids, and Open Cryogenic Containers with the Chance of Exposure to Liquids/Splashes
Serie Cryo-Gloves™
Temperature (English) Min -320°F
Temperatura min. (sistema metrico) -196°C
Lunghezza (sistema imperiale) 11 to 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 28 to 33 cm