Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Marker Pen Set
Codice prodotto. 15289134 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Multi-color
Dimensione della confezione:
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15289134 Multi-color pezzi 4
15611105 Black pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15289134 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4000221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.38€
    62.50€ / pezzi 4
    Risparmia 6.88€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Label cryogenic vials to -200°C (-328°F) with the Thermo Scientific™ Cryo Marker Pen Set. The ink is fast-drying, nonsmearing and permanent.
Label cryogenic vials to -200°C (-328°F) with the Thermo Scientific™ Cryo Marker Pen Set. The ink is fast-drying, nonsmearing and permanent.
  • Multicolor set includes four fine-tip pens in black, blue, green and red
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cryo Marker Pen Set
Gamma di temperatura -200°C, -328°F
Colore Multi-color
Da utilizzare con (apparecchiatura) cryovials and boxes
Capacità Vials