Learn More
Greiner Bio-One Provetta criogenica in polipropilene con filettatura interna
Manufactured with high-grade polypropylene for strength and high thermal resistance. Greiner BioOne™ Cryo.s Cryogenic Tubes with Internal Threads withstand a temperature range of -196 to +121°C.
219.00€ - 336.00€
Specifica
Product Type | Cryogenic Tube |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Temperature Range (Metric) | -196°C to +121°C |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Forma del fondo | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Forma del fondo | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10627671
|
Greiner Bio-One
123279 |
Blue | Conical Bottom, Starfoot Base | 1 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
323.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10401721
|
Greiner Bio-One
123277 |
Green | Conical Bottom, Starfoot Base | 1 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
323.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10617671
|
Greiner Bio-One
123278 |
Yellow | Round | 1 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
323.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 25-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10329910
|
Greiner Bio-One
121279 |
Blue | Round | 2 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
322.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10686321
|
Greiner Bio-One
122277 |
Verde | Round Bottom, Starfoot Base | 2 mL | Inserti per tappi aggiuntivi |
324.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10175970
|
Greiner Bio-One
121280 |
Red | Round | 2 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
324.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10147480
|
Greiner Bio-One
122280 |
Red | Round Bottom, Starfoot Base | 2 mL | Inserti per tappi aggiuntivi |
336.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10563821
|
Greiner Bio-One
121278 |
Yellow | Round | 2 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
324.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10450181
|
Greiner Bio-One
124274 |
Blue | Round | 5 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
219.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 31-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10459990
|
Greiner Bio-One
124273 |
Red | Round | 5 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
219.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10175350
|
Greiner Bio-One
124263 |
Natural | Round | 5 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
219.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10063950
|
Greiner Bio-One
122278 |
Yellow | Round Bottom, Starfoot Base | 2 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
324.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10701391
|
Greiner Bio-One
122263 |
Natural | Round Bottom, Starfoot Base | 2 mL | Inserti per tappi aggiuntivi |
328.00€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
10731201
|
Greiner Bio-One
121277 |
Yellow | Round | 2 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
324.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|
10033990
|
Greiner Bio-One
122279 |
Blue | Round Bottom, Starfoot Base | 2 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
324.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10462481
|
Greiner Bio-One
123280 |
Red | Conical Bottom, Starfoot Base | 1 mL | White writing area; cap inserts for labeling |
324.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 03-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Free of detectable human DNA, endotoxins, DNase and RNase
- Sterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic, no heavy metals contained
- CE-marked (CE/IVD)
- As a safety precaution Cryo.s should be stored in a freezer or exclusively in the gas phase over the liquid nitrogen
- Suitable for shipment by air
- With white, scratch-resistant writing area
- 150 inserts per case (for additional labelling on the cap)
- Suitable for storage at -20°C, -80°C and in the vapour phase of LN2
- Multiple cap colours and working volumes
- Ultra-pure medical grade, USP class VI certified polypropylene w/o leachables
- Accessory storages boxes and working racks available
Specifica
Cryogenic Tube | |
Polypropylene | |
Sterile | |
Polypropylene |
Not Autoclavable | |
-196°C to +121°C | |
Yes |