Learn More
Greiner Bio-One Rack di supporto
Descrizione
- Facilitano le attività criotecniche grazie all'utilizzo con una sola mano
- Resistenti a estremi di temperatura da -150 a +130°C
- Rack blu con base in gomma nera
- Confezionati singolarmente
- Non sterili
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Altezza (sistema metrico) | 22 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 200 x 100 x 22 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso come rack di supporto |
| Capacità | 40 Cryo.s™ with starfoot base |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Dimensioni (L x P) | 200 x 100 mm |
| Materiale | Policarbonato |
| Vedi altri risultati |