Learn More
Thermo Scientific™ CryoBox™ Freezer Racks
Codice prodotto. 10326442
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 CryoBoxes/Rack
16 CryoBoxes/Rack
4 CryoBoxes/Rack
7 CryoBoxes/Rack
9 CryoBoxes/Rack
CryoBox
Progettazione:
Horizontal
Orizzontale
Vertical
Dimensioni (L x P x A):
14.3 x 14 x 40.6 cm
14.3 x 14 x 50.2 cm
14.3 x 14 x 70.5 cm
14.3 x 67 x 14 cm
14.3. x 14 x 22.5 cm
22.5 x 59.0 x 14.3 cm
5.625 x 8.875 x 17.5 pollici (22.5 x 44.4 x 14.3 cm)
8.4 x 8.3 x 22.5 cm
8.4 x 8.3 x 50.2 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Progettazione Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10326442 12 CryoBoxes/Rack Vertical 14.3 x 67 x 14 cm Pezzo
10419272 4 CryoBoxes/Rack Vertical 14.3. x 14 x 22.5 cm Pezzo
11877113 9 CryoBoxes/Rack Vertical 14.3 x 14 x 50.2 cm pezzi 4
10547571 CryoBox Orizzontale 5.625 x 8.875 x 17.5 pollici (22.5 x 44.4 x 14.3 cm) Pezzo
10653791 16 CryoBoxes/Rack Horizontal 22.5 x 59.0 x 14.3 cm Pezzo
10674321 4 CryoBoxes/Rack Vertical 8.4 x 8.3 x 22.5 cm Pezzo
10419082 9 CryoBoxes/Rack Vertical 8.4 x 8.3 x 50.2 cm Pezzo
10504831 4 CryoBoxes/Rack Vertical 14.3 x 14 x 40.6 cm Pezzo
10718861 7 CryoBoxes/Rack Vertical 14.3 x 14 x 70.5 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10326442 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 367000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00€
    435.00€ / pezzi 1
    Risparmia 59.00€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Stack and organize standard cryogenic vial storage boxes with these freezer racks.
Stack and organize standard cryogenic vial storage boxes with these freezer racks. Thermo Scientific™ CryoBox™ Freezer Racks include durable Thermo Scientific Nalgene™ Stainless Steel CryoBox Racks and Thermo Scientific Nunc™ aluminum racks that fit most common upright and chest freezers.
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Silver
Dimensioni (L x P x A) 14.3 x 67 x 14 cm
Capacità 12 CryoBoxes/Rack
Progettazione Vertical
Materiale Acciaio inox
Product Type Cryogenic Box Storage Rack, Vertical