Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryobox with Grid Insert And Lid
Codice prodotto. 12767125 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
136 x 136 x 75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
12767125 136 x 136 x 75 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12767125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.10€
    29.48€ / pezzi 10
    Risparmia 17.62€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • Available with a water-repellent finish or with a waterproof plastic coating
  • Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • The Cryoboxes can be used for larger vessels if the grid is removed
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
Specifica
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Cryo Box
Array di provette 10 x 10
Dimensioni (L x P x A) 136 x 136 x 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 136 mm
Larghezza (sistema metrico) 136 mm
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg