Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori criogenici
Descrizione
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget. Sono disponibili in materiali che vanno dal più economico al resistente policarbonato infrangibile. Queste scatole sono caratterizzate dal formato di conservazione più compatto disponibile: 169 provette da 1 ml in una scatola criogenica standard.
- Durable, all-plastic cryoboxes for short- or long-term storage
- Keyed lids on plastic cryoboxes prevent misalignment
- Plastic boxes are autoclavable for decontamination and usable at temperature range from -196°C to +121°C
- Printed grid on plastic lids for easy inventory management
- Economical chipboard/cardboard cryoboxes for short term storage
- Chipboard/cardboard boxes have dividers and vents in base for good drainage and air circulation
- Available with dividers from 25 to 169 tube storage
Specifica
Specifica
| Descrizione | Policarbonato, 133 x 133 x 52 mm |
| Colore | Blu |
| Materiale | Polycarbonate |
| Forma | Quadrati |
| Tipo | Cryo Box |
| Capacità | 100 (flaconi da 1.0 a 1.5 ml) |
| Linea di prodotti | Nalgene |
| Quantità | 10/Pk., 10/Cs. |
| Array di provette | 10 x 10 |
| Dimensioni (L x P x A) | 5.25 x 5.25 x 2.06 pollici (133 x 133 x 52 mm) |
| Vedi altri risultati |