Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori criogenici
Codice prodotto. 10324741
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Colori assortiti
Giallo
Grigio
Rosso
Verde
Capacità:
100 (3.6 mL Vials)
100 (flaconi da 1.0 a 1.5 ml)
100 (flaconi da 1.0 a 1.8 ml)
25 (flacone da 1.2 e 2.0 ml)
25 (flaconi da 1.0 a 1.8 ml)
64 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes)
81 (1 to 1.8 mL Vials)
81 (3.6 mL Vials)
81 (flacone da 1.2 e 2.0 ml)
81 (flaconi da 1.0 a 2.0 ml)
81 (flaconi da 5.0 ml)
Materiale:
Cardboard
Cartone
Policarbonato
Polycarbonate
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 24
pezzi 30
pezzi 4
pezzi 42
pezzi 6
pezzi 8
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità Materiale Dimensione della confezione
10324741 Bianco 81 (flacone da 1.2 e 2.0 ml) Polycarbonate pezzi 4
11705363 Bianco 64 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes) Polycarbonate pezzi 4
11321615 Bianco 64 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes) Polycarbonate pezzi 24
11311625 Bianco 100 (flaconi da 1.0 a 1.8 ml) Cardboard pezzi 42
11321625 Bianco 100 (3.6 mL Vials) Cardboard pezzi 30
10479572 Bianco 100 (3.6 mL Vials) Policarbonato pezzi 24
11775343 Bianco 100 (3.6 mL Vials) Policarbonato pezzi 4
10701713 Bianco 81 (1 to 1.8 mL Vials) Cartone Pezzo
11321655 Bianco 81 (3.6 mL Vials) Cardboard pezzi 30
11765343 Grigio 100 (flaconi da 1.0 a 1.8 ml) Polycarbonate pezzi 4
10134321 Bianco 81 (1 to 1.8 mL Vials) Cartone pezzi 6
10644412 Bianco 25 (flaconi da 1.0 a 1.8 ml) Cartone pezzi 24
10739331 Bianco 25 (flacone da 1.2 e 2.0 ml) Polycarbonate pezzi 8
10069130 Blu 100 (flaconi da 1.0 a 1.5 ml) Polycarbonate pezzi 10
10038700 Bianco 81 (flaconi da 5.0 ml) Polycarbonate pezzi 4
11754703 Rosso 81 (flaconi da 1.0 a 2.0 ml) Polycarbonate pezzi 4
11764703 Giallo 81 (flaconi da 1.0 a 2.0 ml) Polycarbonate pezzi 4
11391514 Verde 81 (flaconi da 1.0 a 2.0 ml) Polycarbonate pezzi 4
11301524 Blu 81 (flaconi da 1.0 a 2.0 ml) Polycarbonate pezzi 4
11311524 Grigio 81 (flaconi da 1.0 a 2.0 ml) Polycarbonate pezzi 4
10151042 Colori assortiti 81 (flaconi da 1.0 a 2.0 ml) Polycarbonate pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Codice prodotto. 10324741 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50260909
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget.
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget. Sono disponibili in materiali che vanno dal più economico al resistente policarbonato infrangibile. Queste scatole sono caratterizzate dal formato di conservazione più compatto disponibile: 169 provette da 1 ml in una scatola criogenica standard.
  • Durable, all-plastic cryoboxes for short- or long-term storage
  • Keyed lids on plastic cryoboxes to prevent misalignment
  • °
  • Printed grid on plastic lids for easy inventory management
  • Economical chipboard cryoboxes for short term storage
  • Chipboard boxes with dividers and vents in base for good drainage and air circulation
  • Available with dividers from 25 to 169 tube storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Policarbonato, 133 x 133 x 52 mm
Colore Bianco
Materiale Polycarbonate
Forma Square
Tipo Cryo Box
Capacità 81 (flacone da 1.2 e 2.0 ml)
Linea di prodotti Nalgene
Quantità 4/Pk., 24/Cs.
Array di provette 9 x 9
Dimensioni (L x P x A) 5.25 x 5.25 x 2 pollici (133 x 133 x 52 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 52 mm
Peso (sistema metrico) 4 kg