Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori criogenici
Descrizione
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget. Sono disponibili in materiali che vanno dal più economico al resistente policarbonato infrangibile. Queste scatole sono caratterizzate dal formato di conservazione più compatto disponibile: 169 provette da 1 ml in una scatola criogenica standard.
- Durable, all-plastic cryoboxes for short- or long-term storage
- Keyed lids on plastic cryoboxes prevent misalignment
- Plastic boxes are autoclavable for decontamination and usable at temperature range from -196°C to +121°C
- Printed grid on plastic lids for easy inventory management
- Economical chipboard/cardboard cryoboxes for short term storage
- Chipboard/cardboard boxes have dividers and vents in base for good drainage and air circulation
- Available with dividers from 25 to 169 tube storage
Specifica
Specifica
| Descrizione | Policarbonato, 133 x 133 x 52 mm |
| Colore | Verde |
| Materiale | Polycarbonate |
| Forma | Square |
| Tipo | Cryo Box |
| Capacità | 81 (flaconi da 1.0 a 2.0 ml) |
| Include | Colored Insert |
| Linea di prodotti | Nalgene |
| Quantità | 4/Pk., 24/Cs. |
| Array di provette | 9 x 9 |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.