Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F101h Maximum Freezer Rack
Codice prodotto. 17896358 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Boxes (2 in.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
17896358 Boxes (2 in.) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17896358 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 6001092210
In stock
These metal racks enable optimal use of space as well as easy relocation of sample boxes.
Comprehensive storage of samples in a ULT freezer is based on storage boxes. The boxes should be stored in dedicated freezer racks.
  • Maximum box size: 136 x 136 mm
  • For ULT freezer: CryoCube F101h (from Q4 2023) (max. 3 racks, max. 36 boxes) plus 30 boxes with standard rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Silver
Capacità Boxes (2 in.)
Materiale Stainless Steel
Posizioni 12 Positions
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 307 mm
Product Type Drawer Rack
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 337 mm
Matrice 6 x 2
Larghezza (sistema metrico) 140 mm