Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F440n, Ultracongelatore, 440 L, AC, DoLe, 5, 230V/50Hz (EU/GB)
Descrizione
- Isolamento efficace, composto da un isolamento tradizionale (n) e pannelli isolanti sottovuoto (h), che consente di risparmiare energia
- Efficiente sistema di controllo del compressore che riduce la durata dei cicli e quindi il consumo di energia e rende più lunga la vita utile dell'ultracongelatore
- Lo sfiato d'aria automatico presente sulla porta anteriore dei modelli verticali CryoCube migliora il consumo di energia, assicurando un accesso rapido ai campioni
- Interruttore principale richiudibile per prevenire uno spegnimento accidentale
Alloggiamento per il registratore della temperatura per la documentazione dei dati - La maniglia ergonomica dei modelli CryoCube basati su Eppendorf PhysioCare
- Concept™ richiede meno forza e assicura un accesso agevolato
- Versioni con raffreddamento ad aria
- Interno in acciaio inossidabile per una facile pulizia durante i cicli di manutenzione e sbrinamento; esterno in acciaio verniciato a polvere
Specifica
Specifica
| Tipo | Congelatori |
| Capacità (sistema imperiale) | 15.5 cu. ft. |
| Capacità (sistema metrico) | 440 L |
| Sportelli interni | 5 |
| Lato del perno | Destra |
| Isolamento | Polyurethane Foam |
| Ripiani | 5 |
| Display | Classico |
| Ruote | Sí |
| Porte | 2 |
| Vedi altri risultati |