Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570hw, LN2, EU/UK
Codice prodotto. 17192976
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
570 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17192976 570 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17192976 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore F571343131
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-03-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Gli ultracongelatori CryoCube F570 offrono una protezione superiore per i campioni con costi minimi di esercizio. Grazie alla struttura a 5 scomparti e alla presenza di 5 porte interne isolate per un facile accesso ai campioni, la schiuma poliuretanica solida protegge i vostri preziosi campioni.
  • Volume: 570 L, ad es. fino a 40.000 campioni
  • Isolamento efficace, composto da un isolamento tradizionale e pannelli isolanti sottovuoto, che consente di risparmiare energia
  • Efficiente sistema di controllo del compressore che riduce la durata dei cicli e quindi il consumo di energia e rende più lunga la vita utile del congelatore
  • Lo sfiato d'aria automatico presente sulla porta anteriore dei modelli verticali CryoCube migliora il consumo di energia, assicurando un accesso rapido ai campioni
  • Interruttore principale richiudibile per prevenire uno spegnimento accidentale
  • Alloggiamento per registratore su carta per la documentazione dei dati
  • La maniglia ergonomica dei modelli CryoCube basati su Eppendorf PhysioCare Concept™ richiede meno forza e assicura un accesso agevolato
  • Versioni con raffreddamento ad aria e con raffreddamento ad acqua per un risparmio energetico ancora maggiore
  • Interno in acciaio inossidabile per una facile pulizia durante i cicli di manutenzione e sbrinamento; esterno in acciaio verniciato a polvere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 20.1 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 570 L
Sportelli interni 5
Lato del perno Destra
Isolamento Polyurethane Foam
Display Classico
Ruote Sí
Porte 2
Dimensioni interne (L x P x A) 57.5 x 76.5 x 126.5 cm (22.6 x 30.1 x 49.8 in.)
Dimensioni esterne (L x P x A) 89.8 x 110.3 x 195.0 cm (43.4 x 35.4 x 76.8 in.)
Profondità (sistema imperiale) esterno 35.4 in.
Depth (English) Interior 22.6 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 89.8 cm
Depth (Metric) Interior 57.5 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 76.8 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 49.8 in.
Altezza (sistema metrico) interno 126.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 43.4 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 30.1 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 110.3 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 76.5 cm
Registratore grafico di temperatura Opzionale
Registrazione dati integrata Opzionale
Sistemi di backup LN2 (factory installed)
Amperaggio 7.0 A
Tipo di spina EU, UK
Tensione 230 V
Compressore 2 Stadi
Refrigerante R290 / R170
Capacità rack 25