Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, LN2, EU/UK
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17192966
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
570 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17192966 570 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17192966 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore F571303031
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Gli ultracongelatori Eppendorf CryoCube F570 coniugano costi di esercizio minimi e una protezione del campione superiore. Con una struttura a cinque scomparti e cinque porte interne per un facile accesso ai campioni, la robusta schiuma poliuretanica protegge i vostri preziosi campioni.
  • Capacità: 570 L (20,1 ft³)
  • Consuma solo 10,5 kWh/giorno (230 V)
  • Superficie del pavimento richiesta: 102,5 x 85,2 cm
  • Ospita fino a 40.000 campioni
  • Tempo di raffreddamento a -80 °C: 4 h
  • Compatibile con sistema di iniezione CO2/LN2 come backup per la massima sicurezza dei campioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 20.1 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 570 L
Sportelli interni 5
Lato del perno Destra
Isolamento Polyurethane Foam
Display LED
Ruote Sí
Porte 2
Dimensioni interne (L x P x A) 57.5 x 76.5 x 126.5 cm (22.6 x 30.1 x 49.8 in.)
Dimensioni esterne (L x P x A) 89.8 x 110.3 x 193.6 cm (43.4 x 35.4 x 76.2 in.)
Profondità (sistema imperiale) esterno 35.4 in.
Depth (English) Interior 22.6 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 89.8 cm
Depth (Metric) Interior 57.5 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 76.2 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 49.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 43.4 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 30.1 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 110.3 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 76.5 cm
Sicurezza dell'accesso Key Lock
Registratore grafico di temperatura Opzionale
Sistemi di backup LN2 (factory installed)
Amperaggio 7.0 A
Tipo di spina EU, UK
Tensione 230 V
Wattage 10,500 W
Compressore 2 Stadi
Refrigerante R404A / R508B
Capacità rack 25