Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Codice prodotto. 15814108
Cambia vista
Click to view available options
Matrice:
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 8
Altezza (sistema metrico):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Ripiani:
2 Tiers
3 Tiers
4 Tiers
5
6
8
Dimensioni (L x P x A):
5.5 x 22.2 x 10.9 in.
5.5 x 22.2 x 12.8 in.
5.5 x 22.2 x 13 in.
5.5 x 22.2 x 13.5 in.
5.5 x 22.2 x 16.2 in.
5.5 x 22.2 x 16.3 in.
5.5 x 22.2 x 17.7 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Matrice Altezza (sistema metrico) Ripiani Dimensioni (L x P x A) unitSize
15814108 4 x 8 449 mm 8 5.5 x 22.2 x 17.7 in. Pezzo
17789988 4 x 3 414 mm 3 Tiers 5.5 x 22.2 x 16.3 in. Pezzo
17894767 4 x 6 412 mm 6 5.5 x 22.2 x 16.2 in. Pezzo
17372140 4 x 3 324 mm 3 Tiers 5.5 x 22.2 x 12.8 in. Pezzo
17171812 4 x 2 276 mm 2 Tiers 5.5 x 22.2 x 10.9 in. Pezzo
17877917 4 x 4 331 mm 4 Tiers 5.5 x 22.2 x 13 in. Pezzo
17887917 4 x 5 334 mm 5 5.5 x 22.2 x 13.5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15814108 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 6001072210
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Una soluzione di conservazione completa per un ultracongelatore si basa sulle scatole di conservazione. Queste devono essere conservate in rack dedicati. Questi rack di metallo permettono di utilizzare in modo ottimale lo spazio a disposizione e di ritrovare facilmente le scatole con i campioni.
  • Stainless steel rack for boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Gray
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 32
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 53 mm (2 in.) Boxes
Dimensioni (L x P x A) 5.5 x 22.2 x 17.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 563 mm
Include Rack
Product Type Freezer Rack
Ripiani 8
Altezza (sistema metrico) 449 mm
Matrice 4 x 8
Larghezza (sistema metrico) 140 mm