Learn More
Eppendorf™ CryoCube FC660 Freezer, 230V/50Hz, EU/UK
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15634844
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
660 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15634844 660 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15634844 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore F660300001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Known for their energy efficiency and reliability, Eppendorf Ultra-Low Temperature (ULT) chest freezers like the CryoCube FC660 with 660 L offer worry-free, long-term storage of valuable samples. As samples are accessed from the top, cold air remains in the freezer, which reduces energy consumption.
CryoCube™ FC660, 660 L, ULT chest freezer, with LED interface, classic cooling liquids, and air-cooling, 230 V/50 Hz- Capacity: 660 L (23,3 ft3)- Consumes only 10,6 kWh/day- Floor space needed: 207 x 84 cm- Holds up to 52.000 samples- Pull-down time to -80 °C: 3 h 15 min- Compatible with CO2/LN2 injection system as backup for highest sample safety
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Freezers
Capacità (sistema imperiale) 23.3 ft3
Capacità (sistema metrico) 660 L
Isolamento Polyurethane Foam
Ruote sì
Dimensioni interne (L x P x A) 59 × 147 × 76 cm / 23,2 × 57,9 × 29,9 in
Dimensioni esterne (L x P x A) 84 × 207 × 107,5 cm / 81,5 × 33,1 × 42,3 in
Profondità (sistema imperiale) esterno 33.1 in
Depth (English) Interior 23.2 in
Profondità (sistema metrico) esterno 84 cm
Depth (Metric) Interior 59 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 42.3 in
Altezza (sistema imperiale) interno 29.9 in
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 81.5 in
Larghezza (sistema imperiale) interno 57.9 in
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 207 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 147 cm
Ingombro (sistema metrico) 207 x 84 cm
Sicurezza dell'accesso lock
Registratore grafico di temperatura opzionale
Sistemi di backup opzionale
Amperaggio 6.0 A
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Wattage 10600 W
Compressore 2 stadi
Refrigerante R404A / R508B
Capacità rack 40