Learn More
CryoCube FC660h Chest Freezer
Codice prodotto. 15419753
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
660 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15419753 660 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15419753 Fornitore Eppendorf New Brunswick N. del fornitore F660320001
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Use this ultra-low temperature freezer for storage and preservation of all types of biological samples. New Brunswick Scientific™ CryoCube FC660h Chest Freezers feature a high efficiency fan, compressor and condenser which decrease power consumption.
  • Premium seals for optimal temperature uniformity
  • Vent port on side improves energy consumption and uniformity while providing easier access inside
  • Additional vacuum insulated panels for energy savings
  • Ergonomic handle requires less force and provides easy access
  • New high-efficiency fan, compressor, and condenser
  • Nearly 30 % lower energy costs compared to the CryoCube FC660
  • Full stainless steel interior for easy cleaning during maintenance and defrost cycles; powder-coated steel exterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 660 L
Gamma di temperatura Da -50 °C a -86 °C
Materiale armadietto Stainless Steel
N. di rack per kit 40
Modello CryoCube FC660h Chest Freezer
Dimensioni interne (L x P x A) 84  x 207 x 107.5 cm
Tensione 208/230 V
Frequenza 50 Hz
Refrigerante R290/R170