Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ Right Hand F740h with 5 Shelves
La serie Eppendorf CryoCube F740 offre una protezione del campione sicura e costi di utilizzazione minimi. Con fino a 576 scatole, l'ultracongelatore CryoCube F740h è il modello di base green della classe da 740 L. PhysioCare Concept garantisce un uso facile e comodo in termini di ergonomia.
Brand: Eppendorf™ F740345041
Additional Details : Peso : 317.70001kg
Description
La serie si basa su tre modelli:- CryoCube F570: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano), refrigeranti classici, raffreddamento ad aria
- CryoCube F570h: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad aria
- CryoCube F570hw: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad acqua
Specifications
740 L | |
Sealed, Insulated | |
Left | |
Stainless Steel | |
5 | |
91.5 × 109.9 × 197.3 cm | |
Standard | |
100 to 240 V, 50 to 60 Hz | |
R290 / R170 |
Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min | |
3 | |
Vacuum, Polyurethane Foam | |
Powder-coated Steel | |
LED | |
62.1 × 86.5 × 139 cm | |
LN2 (factory installed) | |
Consumes 11.8 kWh/day | |
Samples (57,600) |