Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ Right Hand F740h with 5 Shelves
Codice prodotto. 15997085
Cambia vista
Click to view available options
Sistemi di backup:
CO2 (factory installed)
LN2 (factory installed)
Not Available
Registratore grafico di temperatura:
No
Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sistemi di backup Registratore grafico di temperatura Dimensione della confezione
15997085 CO2 (factory installed) No Pezzo
15977095 LN2 (factory installed) No Pezzo
15957105 CO2 (factory installed) Standard Pezzo
15937115 LN2 (factory installed) Standard Pezzo
15917085 Not Available Standard Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15997085 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore F740342041
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-03-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
La serie Eppendorf CryoCube F740 offre una protezione del campione sicura e costi di utilizzazione minimi. Con fino a 576 scatole, l'ultracongelatore CryoCube F740h è il modello di base green della classe da 740 L. PhysioCare Concept garantisce un uso facile e comodo in termini di ergonomia.
La serie si basa su tre modelli:
  • CryoCube F570: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano), refrigeranti classici, raffreddamento ad aria
  • CryoCube F570h: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad aria
  • CryoCube F570hw: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad acqua
La serie CryoCube F570 ha un volume di 570 L e un intervallo di temperatura compreso tra -50 °C e -86 °C.PhysioCareOltre alla sostenibilità, la priorità nella progettazione dei nostri ultracongelatori è l'aspetto ergonomico. In particolare la nuova maniglia dei modelli CryoCube si basa su Eppendorf PhysioCare Concept: Consente una presa sicura ma richiede una forza molto ridotta per l'apertura e la chiusura della porta del congelatore. L'interfaccia dell'apparecchio si trova a livello degli occhi per consentire una facile lettura di tutte le impostazioni. La valvola di sfiato automatica permette di accedere nuovamente ai vostri campioni in modo rapido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 740 L
Temperatura (punto di regolazione) Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min
Door Style Sealed, Insulated
Sportelli interni 3
Lato del perno Left
Isolamento Vacuum, Polyurethane Foam
Interno Stainless Steel
Finitura esterna Powder-coated Steel
Ripiani 5
Display LED
Dimensioni esterno (PxLxA) 91.5 × 109.9 × 197.3 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 62.1 × 86.5 × 139 cm
Registratore grafico di temperatura No
Sistemi di backup CO2 (factory installed)
Requisiti elettrici 100 to 240 V, 50 to 60 Hz
Utilizzo di energia Consumes 11.8 kWh/day
Refrigerante R290 / R170
Capacità Samples (57,600)