Learn More
- Home
- Products
- Facility Safety and Maintenance
- Labels and Label Makers
- Bottle and Tube Labels
- GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Codice prodotto. 17868917
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Pink
Yellow
Dimensioni (L x P):
25.4 x 12.7 mm
25.4 x 25.4 mm
31.8 x 22.2 mm
38.1 x 19.1 mm
76.2 x 25.4 mm
Diametro (sistema metrico):
25.4 mm
76.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 3000
pezzi 5000
28 product options available for selection
| Codice prodotto. | Colore | Dimensioni (L x P) | Diametro (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17868917 | Green | 38.1 x 19.1 mm | 76.2 mm | pezzi 2000 |
| 17840958 | Blue | 25.4 x 25.4 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17890668 | Green | 25.4 x 25.4 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17860858 | Pink | 25.4 x 25.4 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17858827 | Yellow | 25.4 x 25.4 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17820398 | Blue | 25.4 x 25.4 mm | 76.2 mm | pezzi 3000 |
| 17859597 | Green | 25.4 x 25.4 mm | 76.2 mm | pezzi 3000 |
| 17899497 | Pink | 25.4 x 25.4 mm | 76.2 mm | pezzi 3000 |
| 17868827 | Yellow | 25.4 x 25.4 mm | 76.2 mm | pezzi 3000 |
| 17890958 | Blue | 76.2 x 25.4 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17880958 | Green | 76.2 x 25.4 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17879117 | Yellow | 76.2 x 25.4 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17880478 | Blue | 76.2 x 25.4 mm | 76.2 mm | pezzi 1000 |
| 17889407 | Green | 76.2 x 25.4 mm | 76.2 mm | pezzi 1000 |
| 17861258 | Yellow | 76.2 x 25.4 mm | 76.2 mm | pezzi 1000 |
| 17850118 | Blue | 25.4 x 12.7 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17841088 | - | 25.4 x 12.7 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17840598 | Pink | 25.4 x 12.7 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17810838 | Yellow | 25.4 x 12.7 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17868977 | Blue | 25.4 x 12.7 mm | 76.2 mm | pezzi 5000 |
| 17849667 | Green | 25.4 x 12.7 mm | 76.2 mm | pezzi 5000 |
| 17890548 | Pink | 25.4 x 12.7 mm | 76.2 mm | pezzi 5000 |
| 17819877 | Yellow | 25.4 x 12.7 mm | 76.2 mm | pezzi 5000 |
| 17890938 | Green | 31.8 x 22.2 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17850658 | Yellow | 31.8 x 22.2 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
| 17859877 | Green | 31.8 x 22.2 mm | 76.2 mm | pezzi 1000 |
| 17889777 | Yellow | 31.8 x 22.2 mm | 76.2 mm | pezzi 1000 |
| 17870088 | Green | 38.1 x 19.1 mm | 25.4 mm | pezzi 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17868917
Fornitore
GA International
N. del fornitore
JTTA10C32GA
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in a variety of colors and sizes
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Colore | Green |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Etichette per riga | 1 Label |
| Quantità | 2000/Pk. |
| Forma | Rectangle |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -321°F to +230°F |
| Temperature Range (Metric) | -196°C to +110°C |
| Dimensioni (L x P) | 38.1 x 19.1 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 19.1 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 38.1 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 3 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 76.2 mm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |