Learn More
Thermo Scientific™ Cryogenic Box Dividers
Codice prodotto. 11781569 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Arrowhead Box
CryoPlus 1,2,3,4
Cryoboxes
Square Cryo Box
Tipo:
Cardboard Divider
Fiberboard Box
Liquid Phase Vertical Rack
Stainless Steel Box
Capacità:
2 mL Vials
2 mL Vials with 100-cell Divider
2 mL Vials, 12 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
4 mL Vials
4 mL Vials with 100-cell Divider
Vials
Capacità del criotubo:
25
40
81
100
300
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Capacità Capacità del criotubo Dimensione della confezione
11781569 Arrowhead Box Cardboard Divider Vials 81 Pezzo
15853600 Square Cryo Box Cardboard Divider Vials 25 Pezzo
11804550 Square Cryo Box Cardboard Divider Vials 100 Pezzo
10222240 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 2 mL Vials with 100-cell Divider 100 Pezzo
15162784 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 4 mL Vials with 100-cell Divider 100 Pezzo
10465245 Cryoboxes Cardboard Divider Vials 40 Pezzo
10752454 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box Vials 40 Pezzo
11771569 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 2 mL Vials 81 Pezzo
15126443 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 4 mL Vials 81 Pezzo
11814550 CryoPlus 1,2,3,4 Stainless Steel Box 2 mL Vials with 100-cell Divider 100 Pezzo
11839700 CryoPlus 1,2,3,4 Liquid Phase Vertical Rack 2 mL Vials, 12 Cardboard Boxes (25-cell Divider) 300 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11781569 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4000181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.55€
    25.40€ / pezzi 1
    Risparmia 1.15€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maximize storage capacity with Thermo Scientific™ Croygenic Boxes, for use in Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage.
Maximize storage capacity with Thermo Scientific™ Croygenic Box Dividers, for use in Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage.
Cardboard boxes
  • Vertical (2mL with 100 cell divider)
  • Square (2, 4 or 5mL with 100 cell divider)
  • Arrowhead (2, 4 or 5mL with 81 cell divider)
Polycarbonate boxes
  • Vertical (2mL with 100 or 81 cell division)
  • Square (2mL with 100 or 81 cell division; 4mL with 81 cell division)
Stainless-steel boxes†
  • Square (2 or 4mL)
  • Arrowhead (2mL)
†Stainless steel boxes do not include cell dividers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cardboard Divider
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Arrowhead Box
Include 81-cell
Capacità del criotubo 81
Capacità Vials