Learn More
Cole Parmer Cryogenic Labels
Codice prodotto. 12867690 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1-9/32 x 1/2 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 1700
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12867690 1-9/32 x 1/2 in. pezzi 1700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12867690 Fornitore Cole Parmer N. del fornitore 6220670
Spedizione stimata: 25-01-2027
Cole Parmer Cryogenic Labels are for use with laser printers. The heat resistant, stay-flat sheets will not jam in laser printers.
Specifica
Tipo di adesivo Cold-temperature
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laser Printers
Dimensioni (sistema imperiale) 1-9/32 x 1/2 in.
Temperature Range (Metric) -190°C to +150°C
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.