Learn More
Cole-Parmer™ Cryogenic Label for Laser Printers
Codice prodotto. 15319091 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15319091 White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15319091 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0653006
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cryogenic Label for Laser Printers is ideal for cryogenic storage, withstanding temperatures from -321°F to +302°F (-196°C to +150°C).
  • Will not jam laser printers.
  • Resistant to detergents, oils, solvents, and caustic agents without peeling or falling off.
  • These labels, which will not jam laser printers will withstand conventional and cryogenic storage to -321°F (-196°C), boiling water baths to 212°F (100°C), and dry heat up to 302°F (150°C).
  • Labels adhere to most plastics, glass, and metals.
Specifica
Tipo di adesivo Peel and Stick
Colore White
Finitura Opaque
Formato Label
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Labelling cryogenic storage tubes and racks
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laser Printers
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +302°F
Temperature Range (Metric) -196° to +150°C
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19 mm