Learn More
Bel-Art™ Cryogenic Storage Labels
Codice prodotto. 17779109
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Yellow, Red, Purple, Blue, Green
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.5 to 1.5 mL tubes
1.5 to 2 mL tubes
Forma:
Rectangle
Round
Quantità:
1000/Pk.
5000/Roll, 1 Roll/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Da utilizzare con (apparecchiatura) Forma Quantità Dimensione della confezione
17779109 White 1.5 to 2 mL tubes Rectangle 1000/Pk. 1 rotolo
16584670 Yellow, Red, Purple, Blue, Green 0.5 to 1.5 mL tubes Round 5000/Roll, 1 Roll/Pk. 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17779109 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F134923301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.75€
    28.37€ / 1 rotoli
    Risparmia 7.38€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Withstand extreme cold, including liquid nitrogen.
  • Strong, permanent adhesive maintains adhesion to glass, plastic, cardboard
  • Organize and label samples for short or long-term cold storage
  • Available in sheets or rolls
  • For -196°C environments
  • Dot and rectangle shaped labels sized for 0.5 to 2 mL cryogenic tubes
  • 67 x 25 mm rectangle for large tube, cryo box and rack labeling
  • Overall 7 mil thick coated label
  • Use with non-water soluble printer inks and markers/pens or with wet surface pen
  • For easy removal of labels, use Label-Off™ Label Remover
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent
Rivestimento Laminate
Colore White
Display Blank
Finitura Semi-gloss
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione None
Da utilizzare con (applicazione) For -196°C environments
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.5 to 2 mL tubes
Quantità 1000/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema metrico) 33W X 13 mm H
Dimensioni (L x P) 33 x 13 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.50 in.
Larghezza (sistema metrico) 13 mm